6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963394-1G
APOSOR963394-1GEA
255
EUR
APOSOR963394-1G
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde 95%
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NOS Molecular Weight: 189,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410007 CAS-Nummer: 208111-00-6 |