N-alpha-Acetyl-L-Lysin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
OR963588-25G
APOSOR963588-25GEA 296 EUR
APOSOR963588-25G
N-alpha-Acetyl-L-Lysin 95%
N-alpha-Acetyl-L-Lysin
Formel: C₈H₁₆N₂O₃
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008233
CAS-Nummer: 1946-82-3