Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963597-100G
OR963597-25G
OR963597-5G
APOSOR963597-100GEA
0
EUR
APOSOR963597-100G
APOSOR963597-25G
APOSOR963597-5G
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride 98%
Methyl-2-aminohexanoate hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058296 CAS-Nummer: 77300-48-2 |