Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9636-250MG
APOSOR9636-250MGEA
232
EUR
APOSOR9636-250MG
Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
127801-87-0 |