2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-amino-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
OR963687-1G
APOSOR963687-1GEA
136
EUR
APOSOR963687-1G
2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997799 CAS-Nummer: 177760-04-2 |