(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963720-100G
OR963720-25G
APOSOR963720-100GEA
0
EUR
APOSOR963720-100G
APOSOR963720-25G
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190974 CAS-Nummer: 56558-30-6 |