2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Cyclopropyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
OR963924-1G
APOSOR963924-1GEA
178
EUR
APOSOR963924-1G
2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,160 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054852 CAS-Nummer: 648423-79-4 |