2-Methoxy-4-(2-nitroethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963988-1G
APOSOR963988-1GEA
307
EUR
APOSOR963988-1G
2-Methoxy-4-(2-nitroethyl)phenol 95%
2-Methoxy-4-(2-nitroethyl)phenol
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Molecular Weight: 197,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03410699 CAS-Nummer: 528594-30-1 |