4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 401 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01419855
CAS-Nummer: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8,III