2-Methyl-5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964024-1G
APOSOR964024-1GEA
145
EUR
APOSOR964024-1G
2-Methyl-5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
2-Methyl-5-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12962919 CAS-Nummer: 1190322-73-6 |