6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964112-5G
APOSOR964112-5GEA
143
EUR
APOSOR964112-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 95%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090494 CAS-Nummer: 120-15-0 |