3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 0 EUR
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Siedepunkt: 174…175 °C (12 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424712
CAS-Nummer: 3586-15-0
UN: 3265
ADR: 8,II