3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Methoxyphenyl)propansäure
OR964229-25G
APOSOR964229-25GEA
111
EUR
APOSOR964229-25G
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014027 CAS-Nummer: 10516-71-9 |