5-Methyl-2-phenyl-3-furoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methyl-2-phenylfuran-3-carbonyl chloride
OR9643-1G
APOSOR9643-1GEA
346
EUR
APOSOR9643-1G
5-Methyl-2-phenyl-3-furoyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoyl chloride
Formel:
C₁₂H₉ClO₂ Molecular Weight: 220,652 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C (0,5 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435904 CAS-Nummer: 183210-32-4 |