3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964430-1G
APOSOR964430-1GEA
318
EUR
APOSOR964430-1G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₄Cl₂N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743745 CAS-Nummer: 18480-52-9 |