3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964496-1G
OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA
0
EUR
APOSOR964496-1G
APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₈O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115349 CAS-Nummer: 886362-90-9 |