5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964572-1G
APOSOR964572-1GEA
59.6
EUR
APOSOR964572-1G
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C8H8N2 Molecular Weight: 132.1625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659674 CAS-Nummer: 824-52-2 |