(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR964620-1G
APOSOR964620-1GEA
1740
EUR
APOSOR964620-1G
(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
(3-Iodo-2,5,6-trimethoxypyridin-4-yl)boronic acid
Formel:
C₈H₁₁BINO₅ Molecular Weight: 338.892 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22887387 CAS-Nummer: 2096338-48-4 |