4-Hydroxybenzooxazole-2(3H)-thione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964659-1G
APOSOR964659-1GEA
632
EUR
APOSOR964659-1G
4-Hydroxybenzooxazole-2(3H)-thione 95%
4-Hydroxybenzooxazole-2(3H)-thione
Formel:
C₇H₅NO₂S Molecular Weight: 167,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16495908 CAS-Nummer: 73713-92-5 |