4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Ethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR964660-1G
APOSOR964660-1GEA
102
EUR
APOSOR964660-1G
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03032734 CAS-Nummer: 43057-77-8 |