1-(4-Pyridyl)-1-butylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Pyridin-4-yl)butan-1-amine
OR964746-1G
APOSOR964746-1GEA 372 EUR
APOSOR964746-1G
1-(4-Pyridyl)-1-butylamine 95%
1-(4-Pyridyl)-1-butylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molecular Weight: 150,221 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12153946
CAS-Nummer: 1179877-52-1