5-Methoxy-7-azaindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR964856-5G
APOSOR964856-5GEA
87
EUR
APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Formel:
C8H8N2O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659675 CAS-Nummer: 183208-36-8 |