Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-yl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR964903-1G
APOSOR964903-1GEA
342
EUR
APOSOR964903-1G
Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-yl)acetate 98%
Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-yl)acetate
Formel:
C₉H₁₇NO₂ Molecular Weight: 171,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756507 CAS-Nummer: 95533-25-8 |