4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine
OR965018-5G
APOSOR965018-5GEA
89.9
EUR
APOSOR965018-5G
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 98%
4-Isopropyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
Formel:
C₆H₁₁BrN₂S Molecular Weight: 223,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21605754 CAS-Nummer: 79932-20-0 |