Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965038-5G
APOSOR965038-5GEA
108
EUR
APOSOR965038-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate
Formel:
C₉H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114374 CAS-Nummer: 62124-77-0 |