2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxy-6,7-dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridine-3-carboxylic acid
OR965109-1G
APOSOR965109-1GEA 74.1 EUR
APOSOR965109-1G
2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2,5,6,7-tetrahydro-1H-[1]pyrindine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₃
Molecular Weight: 179,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07801152
CAS-Nummer: 115122-63-9