3-Methoxy-2-cyclopenten-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methoxycyclopent-2-enone
OR965147-1G
APOSOR965147-1GEA
114
EUR
APOSOR965147-1G
3-Methoxy-2-cyclopenten-1-one 95%
3-Methoxy-2-cyclopenten-1-one
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192267 CAS-Nummer: 4683-50-5 |