3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965275-1G
APOSOR965275-1GEA
400
EUR
APOSOR965275-1G
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carbaldehyde 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-6-carbaldehyde
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07369979 CAS-Nummer: 200195-15-9 |