Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965309-1G
APOSOR965309-1GEA 487 EUR
APOSOR965309-1G
Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate 95%
Methyl-2-methyltetrahydrofuran-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651757
CAS-Nummer: 1218915-91-3