2-(3-Nitro-phenyl)-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965392-1G
APOSOR965392-1GEA
0
EUR
APOSOR965392-1G
2-(3-Nitro-phenyl)-1H-imidazole 95%
2-(3-Nitro-phenyl)-1H-imidazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863370 CAS-Nummer: 13682-18-3 |