3-Chloropyridazine-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965408-1G
APOSOR965408-1GEA
111
EUR
APOSOR965408-1G
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile 95%
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile
Formel:
C5H2ClN3 Molecular Weight: 139,5400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11040160 CAS-Nummer: 1445-56-3 |