4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965409-1G
OR965409-5G
APOSOR965409-1GEA
145
EUR
APOSOR965409-1G
APOSOR965409-5G
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(2-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
167762-80-3 |