Methyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965437-1G
APOSOR965437-1GEA 97.3 EUR
APOSOR965437-1G
Methyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Methyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15203666
CAS-Nummer: 943112-78-5