2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR9655-1G
OR9655-100MG
OR9655-5G
APOSOR9655-1GEA
94.5
EUR
APOSOR9655-1G
APOSOR9655-100MG
APOSOR9655-5G
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419322 CAS-Nummer: 58028-74-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |