4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965510-1G
OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA
36.4
EUR
APOSOR965510-1G
APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₉H₂₆N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683056 CAS-Nummer: 288154-16-5 |