N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965584-1G
OR965584-250MG
OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA
241
EUR
APOSOR965584-1G
APOSOR965584-250MG
APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00465457 CAS-Nummer: 313552-99-7 |