3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965652-1G
OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA
45.1
EUR
APOSOR965652-1G
APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formel:
C9H7NO2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234486 CAS-Nummer: 5689-33-8 |