2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-methylpyridine, 2-(Boc-amino)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Methylpyridin-2-yl)carbamate
OR965752-5G
APOSOR965752-5GEA
122
EUR
APOSOR965752-5G
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine 95%
2-(Boc-amino)-4-methylpyridine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 208.261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07776933 CAS-Nummer: 90101-20-5 |