4,4-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,4-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR965754-1G
APOSOR965754-1GEA
545
EUR
APOSOR965754-1G
4,4-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one 95%
4,4-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Formel:
C₁₂H₁₄O Molecular Weight: 174,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00089606 CAS-Nummer: 2979-69-3 |