(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
OR965764-100G
OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA
481
EUR
APOSOR965764-100G
APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat 98%
(±)-tert-Butyl-2-brombutyrat
Formel:
C₈H₁₅BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209634 CAS-Nummer: 24457-21-4 UN: 1760 ADR: 8,III |