8-Methoxy-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Methoxy-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR965808-1G
APOSOR965808-1GEA
116
EUR
APOSOR965808-1G
8-Methoxy-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carbaldehyde 95%
8-Methoxy-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06342801 CAS-Nummer: 75889-54-2 |