(2R)-2-(Propan-2-yl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R)-2-Propan-2-ylpyrrolidine, hydrochloride
OR965915-1G
APOSOR965915-1GEA
455
EUR
APOSOR965915-1G
(2R)-2-(Propan-2-yl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(2R)-2-(Propan-2-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅N·ClH Molecular Weight: 149,662 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037444 CAS-Nummer: 860640-18-2 |