N-[2-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR9665-1G
APOSOR9665-1GEA
397
EUR
APOSOR9665-1G
N-[2-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine
Formel:
C₁₂H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435880 CAS-Nummer: 859850-97-8 |