4,5-Dibromo-2-chloropyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR966917-250MG
APOSOR966917-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR966917-250MG
4,5-Dibromo-2-chloropyridine ≥97%
4,5-Dibromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂ClN Molecular Weight: 271,337 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28750474 CAS-Nummer: 1807166-31-9 |