2-Brom-4-chlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-3-chlor-6-methylbenzol
OR9677-100G
APOSOR9677-100GEA 55.1 EUR
APOSOR9677-100G
2-Brom-4-chlortoluol
2-Brom-4-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 114…12mm °C
Dichte: 156 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060650
CAS-Nummer: 27139-97-5