4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Methylsulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR9678-250MG
APOSOR9678-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR9678-250MG
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₇ClO₄S₂ Molecular Weight: 254,699 g/mol Schmelzpunkt: 165…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216486 CAS-Nummer: 82964-91-8 UN: 3261 ADR: 8,III |