2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR968326-1G
APOSOR968326-1GEA
180
EUR
APOSOR968326-1G
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
Formel:
C₅H₃ClINO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD16610456 CAS-Nummer: 1207973-15-6 |