3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR9688-1G
APOSOR9688-1GEA
87
EUR
APOSOR9688-1G
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₈N₂S Molecular Weight: 200,26 g/mol Schmelzpunkt: 117…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659064 CAS-Nummer: 844891-06-1 |