Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9691-1G
APOSOR9691-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9691-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.1454 g/mol Schmelzpunkt: 195.5…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01720458 CAS-Nummer: 6200-60-8 |