4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)benzyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-[4-(hydroxymethyl)benzyl]piperazine-1-carboxylate
OR9695-1G
APOSOR9695-1GEA
551
EUR
APOSOR9695-1G
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₇H₂₆N₂O₃ Molecular Weight: 306,4 g/mol Schmelzpunkt: 52…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658975 CAS-Nummer: 622381-67-3 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |